Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001009922.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 25898 |
| Namn | RCHY1 Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | RCHY1 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |