Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RCN2 Protein
Produktkod. 15933099
Kvantitet:
1 mg
10 μg
2 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
2µg
Produktkod. 15933099
Brand: enQuireBio™ QP132892ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the RCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn RCN2 Protein
Kvantitet 2 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELHYPLGE RRSDYDREAL LGVQEDVDEY VKLGHEEQQK RLQAIIKKID LDSDGFLTES ELSSWIQMSF KHYAMQEAKQ QFVEYDKNSD DTVTWDEYNI QMYDRVIDFD ENTALDDAEE ESFRKLHLKD KKRFEKANQD SGPGLSLEEF IAFEHPEEVDYMTEFVIQEA LEEHDKNGDG FVSLEEFLGD YRWDPTANED PEWILVEKDR FVNDYDKDND GRLDPQELLP WVVPNNQGIA QEEALHLIDE MDLNGDKKLS EEEILENPDL FLTSEATDYG RQLHDDYFYH DEL
Buffert The RCN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.