Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Recoverin Protein
Produktkod. 16024390
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024390
Brand: enQuireBio™ QP6591ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Recoverin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002894.1
Gen-ID (Entrez) 5957
Namn Recoverin Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RCVRN
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GNSKSGALSK EILEELQLNT KFSEEELCSW YQSFLKDCPT GRITQQQFQS IYAKFFPDTD PKAYAQHVFR SFDSNLDGTL DFKEYVIALH MTTAGKTNQK LEWAFSLYDV DGNGTISKNE VLEIVMAIFK MITPEDVKLL PDDENTPEKR AEKIWKYFGK NDDDKLTEKE FIEGTLANKE ILRLIQFEPQ KVKEKMKNA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.