Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 10 Protein
Produktkod. p-7153397
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16094470
Brand: enQuireBio™ QP6602ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001005339.1
Gen-ID (Entrez) 6001
Namn Regulator of G-protein signaling 10 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RGS10
Protein Längd Full Length of Isoform 3
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MFNRAVSRLS RKRPPSDIHD SDGSSSSSHQ SLKSTAKWAA SLENLLEDPE GVKRFREFLK KEFSEENVLF WLACEDFKKM QDKTQMQEKA KEIYMTFLSS KASSQVNVEG QSRLNEKILE EPHPLMFQKL QDQIFNLMKY DSYSRFLKSD LFLKHKRTEE EEEDLPDAQT AAKRASRIYN T
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.