Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of microtubule dynamics protein 1
Produktkod. 16051341
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051341
Brand: enQuireBio™ QP7878ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of microtubule dynamics protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001291731.1
Gen-ID (Entrez) 55177
Namn Regulator of microtubule dynamics protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RMDN3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSRLGALGGA RAGLGLLLGT AAGLGFLCLL YSQRWKRTQR HGRSQSLPNS LDYTQTSDPG RHVMLLRAVP GGAGDASVLP SLPREGQEKV LDRLDFVLTS LVALRREVEE LRSSLRGLAG EIVGEVRCHM EENQRVARRR RFPFVRERSD STGSSSVYFT ASSGATFTDA ESEGGYTTAN AESDNERDSD KESEDGEDEV SCETVKMGRK DSLDLEEEAA SGASSALEAG GSSGLEDVLP LLQQADELHR GDEQGKREGF QLLLNNKLVY GSRQDFLWRL ARAYSDMCEL TEEVSEKKSY ALDGKEEAEA ALEKGDESAD CHLWYAVLCG QLAEHESIQR RIQSGFSFKE HVDKAIALQP ENPMAHFLLG RWCYQVSHLS WLEKKTATAL LESPLSATVE DALQSFLKAE ELQPGFSKAG RVYISKCYRE LGKNSEARWW MKLALELPDV TKEDLAIQKD LEELEVILRD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.