Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RELT / TNFRSF19L Protein
Produktkod. 16095481
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16095481
Brand: enQuireBio™ QP8596ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RELT / TNFRSF19L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_116260.2
Gen-ID (Entrez) 84957
Namn RELT / TNFRSF19L Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RELT
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens STTLWQCPPG EEPDLDPGQG TLCRPCPPGT FSAAWGSSPC QPHARCSLWR RLEAQVGMAT RDTLCGDCWP GWFGPWGVPR VPCQPCSWAP LGTHGCDEWG RRARRGVEVA AGASSGGETR QPGNGTRA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.