Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Retnlb Protein
Produktkod. 16082281
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082281
Brand: enQuireBio™ QP8034ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retnlb, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_115968.1
Gen-ID (Entrez) 84666
Namn Retnlb Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RETNLB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QCSLDSVMDK KIKDVLNSLE YSPSPISKKL SCASVKSQGR PSSCPAGMAV TGCACGYGCG SWDVQLETTC HCQCSVVDWT TARCCHLT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.