Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
Produktkod. 16033921
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033921
Brand: enQuireBio™ QP8308ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho GDP-dissociation inhibitor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001172006.1
Gen-ID (Entrez) 396
Namn Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ARHGDIA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AEQEPTAEQL AQIAAENEED EHSVNYKPPA QKSIQEIQEL DKDDESLRKY KEALLGRVAV SADPNVPNVV VTGLTLVCSS APGPLELDLT GDLESFKKQS FVLKEGVEYR IKISFRVNRE IVSGMKYIQH TYRKGVKIDK TDYMVGSYGP RAEEYEFLTP VEEAPKGMLA RGSYSIKSRF TDDDKTDHLS WEWNLTIKKD WKD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.