Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Rhomboid-related protein 1
Produktkod. 16004510
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004510
Brand: enQuireBio™ QP6607ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhomboid-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_060291.2
Gen-ID (Entrez) 54933
Namn Rhomboid-related protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RHBDL2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MNLNMGREMK EELEEEEKMR EDGGGKDRAK SKKVHRIVSK WMLPEKSRGT YLERANCFPP PVFIISISLA ELAVFIYYAV WKPQKQWITL DTGILESPFI YSPEKREEAW RFISYMLVHA G
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.