Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Produktkod. 16023850
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023850
Brand: enQuireBio™ QP6515ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease P protein subunit p20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005828.2
Gen-ID (Entrez) 10248
Namn Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol POP7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAENREPRGA VEAELDPVEY TLRKRLPSRL PRRPNDIYVN MKTDFKAQLA RCQKLLDGGA RGQNACSEIY IHGLGLAINR AINIALQLQA GSFGSLQVAA NTSTVELVDE LEPETDTREP LTRIRNNSAI HIRVFRVTPK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.