Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease UK114 Protein
Produktkod. 16091380
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091380
Brand: enQuireBio™ QP6182ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease UK114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005827.1
Gen-ID (Entrez) 10247
Namn Ribonuclease UK114 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HRSP12
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SSLIRRVIST AKAPGAIGPY SQAVLVDRTI YISGQIGMDP SSGQLVSGGV AEEAKQALKN MGEILKAAGC DFTNVVKTTV LLADINDFNT VNEIYKQYFK SNFPARAAYQ VAALPKGSRI EIEAVAIQGP LTTASL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.