Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RIPK2 Protein
Produktkod. 16054520
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16054520
Brand: enQuireBio™ QP6609ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RIPK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003812.1
Gen-ID (Entrez) 8767
Namn RIPK2 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RIPK2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MNGEAICSAL PTIPYHKLAD LRYLSRGASG TVSSARHADW RVQVAVKHLH IHTPLLDSER KDVLREAEIL HKARFSYILP ILGICNEPEF LGIVTEYMPN GSLNELLHRK TEYPDVAWPL RFRILHEIAL GVNYLHNMTP PLLHHDLKTQ NILLDNEFHV KIADFGLSKW RMMSLSQSRS SKSAPEGGTI IYMPPENYEP GQKSRASIKH DIYSYAVITW EVLSRKQPFE DVTNPLQIMY SVSQGHRPVI NEESLPYDIP HRARMISLIE SGWAQNPDER PSFLKCLIEL EPVLRTFEEI TFLEAVIQLK KTKLQSVSSA IHLCDKKKME LSLNIPVNHG PQEESCGSSQ LHENSGSPET SRSLPAPQDN DFLSRKAQDC YFMKLHHCPG NHSWDSTISG SQRAAFCDHK TTPCSSAIIN PLSTAGNSER LQPGIAQQWI QSKREDIVNQ MTEACLNQSL DALLSRDLIM KEDYELVSTK PTRTSKVRQL LDTTDIQGEE FAKVIVQKLK DNKQMGLQPY PEILVVSRSP SLNLLQNKSM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.