Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RPA1 Protein
Produktkod. p-7153416
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034590
Brand: enQuireBio™ QP6618ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002936.1
Gen-ID (Entrez) 6117
Namn RPA1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RPA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens VGQLSEGAIA AIMQKGDTNI KPILQVINIR PITTGNSPPR YRLLMSDGLN TLSSFMLATQ LNPLVEEEQL SSNCVCQIHR FIVNTLKDGR RVVILMELEV LKSAEAVGVK IGNPVPYNEG LGQPQVAPPA PAASPAASSR PQPQNGSSGM GSTVSKAYGA SKTFGKAAGP SLSHTSGGTQ SKVVPIASLT PYQSKWTICA RVTNKSQIRT WSNSRGEGKL FSLELVDESG EIRATAFNEQ VDKFFPLIEV NKVYYFSKGT LKIANKQFTA VKNDYEMTFN NETSVMPCED DHHLPTVQFD FTGIDDLENK SKDSLVDIIG ICKSYEDATK ITVRSNNREV AKRNIYLMDT SGKVVTATLW GEDADKFDGS RQPVLAIKGA RVSDFGGRSL SVLSSSTIIA NPDIPEAYKL RGWFDAEGQA LDGVSISDLK SGGVGGSNTN WKTLYEVKSE NLGQGDKPDY FSSVATVVYL RKENCMYQAC PTQDCNKKVI DQQNGLYRCE KCDTEFPNFK YRMILSVNIA DFQENQWVTC FQESAEAILG QNAAYLGELK DKNEQAFEEV FQNANFRSFI FRVRVKVETY NDESRIKATV MDVKPVDYRE YGRRLVMSIR RSALM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.