Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
Produktkod. 16084710
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16084710
Brand: enQuireBio™ QP6637ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_005612.1
Gen-ID (Entrez) 6283
Namn S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol S100A12
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TKLEEHLEGI VNIFHQYSVR KGHFDTLSKG ELKQLLTKEL ANTIKNIKDK AVIDEIFQGL DANQDEQVDF QEFISLVAIA LKAAHYHTHK E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.