Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SAP30-binding Protein
Produktkod. 16043141
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16043141
Brand: enQuireBio™ QP8186ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAP30-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001288768.1
Gen-ID (Entrez) 29115
Namn SAP30-binding Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SAP30BP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAGKKNVLSS LAVYAEDSEP ESDGEAGIEA VGSAAEEKGG LVSDAYGEDD FSRLGGDEDG YEEEEDENSR QSEDDDSETE KPEADDPKDN TEAEKRDPQE LVASFSERVR NMSPDEIKIP PEPPGRCSNH LQDKIQKLYE RKIKEGMDMN YIIQRKKEFR NPSIYEKLIQ FCAIDELGTN YPKDMFDPHG WSEDSYYEAL AKAQKIEMDK LEKAKKERTK IEFVTGTKKG TTTNATSTTT TTASTAVADA QKRKSKWDSA IPVTTIAQPT ILTTTATLPA VVTVTTSASG SKTTVISAVG TIVKKAKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.