Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SART3 Protein
Produktkod. 16019810
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019810
Brand: enQuireBio™ QP7616ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SART3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055521.1
Gen-ID (Entrez) 9733
Namn SART3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SART3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QRKRARAEKK ALKKKKKIRG PEKRGADEDD EKEWGDDEEE QPSKRRRVEN SIPAAGETQN VEVAAGPAGK CAAVDVEPPS KQKEKAASLK RDMPKVLHDS SKDSITVFVS NLPYSMQEPD TKLRPLFEAC GEVVQIRPIF SNRGDFRGYC YVEFKEEKSA LQALEMDRKS VEGRPMFVSP CVDKSKNPDF KVFRYSTSLE KHKLFISGLP FSCTKEELEE ICKAHGTVKD LRLVTNRAGK PKGLAYVEYE NESQASQAVM KMDGMTIKEN IIKVAISNPP QRKVPEKPET RKAPGGPMLL P
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.