Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SCF / C-kit ligand Protein
Produktkod. 16042030
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042030
Brand: enQuireBio™ QP6264ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCF / C-kit ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000890.1
Gen-ID (Entrez) 4254
Namn SCF / C-kit ligand Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Kitlg
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens EGICRNRVTN NVKDVTKLVA NLPKDYMITL KYVPGMDVLP SHCWISEMVV QLSDSLTDLL DKFSNISEGL SNYSIIDKLV NIVDDLVECV KENSSKDLKK SFKSPEPRLF TPEEFFRIFN RSIDAFKDFV VASETSDCVV SSTLSPEKDS RVSVTKPFML PPVA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.