Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Sclerostin domain-containing protein 1
Produktkod. 16045350
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045350
Brand: enQuireBio™ QP6717ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sclerostin domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_056279.1
Gen-ID (Entrez) 25928
Namn Sclerostin domain-containing protein 1
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SOSTDC1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens FKNDATEILY SHVVKPVPAH PSSNSTLNQA RNGGRHFSNT GLDRNTRVQV GCRELRSTKY ISDGQCTSIS PLKELVCAGE CLPLPVLPNW IGGGYGTKYW SRRSSQEWRC VNDKTRTQRI QLQCQDGSTR TYKITVVTAC KCKRYTRQHN ESSHNFESMS PAKPVQHHRE RKRASKSSKH SMS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.