Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Secretin Protein
Produktkod. 15943599
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
Produktkod. 15943599
Brand: enQuireBio™ QP134491mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Namn Secretin Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MAPRPLLLLL LLLGGSAARP APPRARRHSD GTFTSELSRL REGARLQRLL QGLVGKRSEQ DAENSMAWTR LSAGLLCPSG SNMPILQAWM PLDGTWSPWL PPGPMVSEPA GAAAEGTLRP R
Buffert The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.