Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Produktkod. 16019720
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019720
Brand: enQuireBio™ QP7606ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secretory phospholipase A2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001007268.1
Gen-ID (Entrez) 22925
Namn Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLA2R1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EEKTWHEALR SCQADNSALI DITSLAEVEF LVTLLGDENA SETWIGLSSN KIPVSFEWSN DSSVIFTNWH TLEPHIFPNR SQLCVSAEQS EGHWKVKNCE ERLFYICKKA GHVLSDAESG CQEGWERHGG FCYKID
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.