Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-7A Protein
Produktkod. 16098221
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16098221
Brand: enQuireBio™ QP9385ye200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001139501.1
Gen-ID (Entrez) 8482
Namn Semaphorin-7A Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SEMA7A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QGHLRSGPRI FAVWKGHVGQ DRVDFGQTEP HTVLFHEPGS SSVWVGGRGK VYLFDFPEGK NASVRTVNIG STKGSCLDKR DCENYITLLE RRSEGLLACG TNARHPSCWN LVNGTVVPLG EMRGYAPFSP DENSLVLFEG DEVYSTIRKQ EYNGKIPRFR RIRGESELYT SDTVMQNPQF IKATIVHQDQ AYDDKIYYFF REDNPDKNPE APLNVSRVAQ LCRGDQGGES SLSVSKWNTF LKAMLVCSDA ATNKNFNRLQ DVFLLPDPSG QWRDTRVYGV FSNPWNYSAV CVYSLGDIDK VFRTSSLKGY HSSLPNPRPG KCLPDQQPIP TETFQVADRH PEVAQRVEPM GPLKTPLFHS KYHYQKVAVH RMQASHGETF HVLYLTTDRG TIHKVVEPGE QEHSFAFNIM EIQPFRRAAA IQTMSLDAER RKLYVSSQWE VSQVPLDLCE VYGGGCHGCL MSRDPYCGWD QGRCISIYSS ERSVLQSINP AEPHKECPNP KPDKAPLQKV SLAPNSRYYL SCPMESRHAT YSWRHKENVE QSCEPGHQSP NCILFIENLT AQQYGHYFCE AQEGSYFREA QHWQLLPEDG IMAEHLLGHA CALA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.