Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Produktkod. 16083480
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083480
Brand: enQuireBio™ QP6464ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001014831.1
Gen-ID (Entrez) 10298
Namn Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PAK4
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MFGKRKKRVE ISAPSNFEHR VHTGFDQHEQ KFTGLPRQWQ SLIEESARRP KPLVDPACIT SIQPGAPKTI VRGSKGAKDG ALTLLLDEFE NMSVTRSNSL RRDSPPPPAR ARQENGMPEK PPGPRSPQRE PQRVSHEQFR AALQLVVDPG DPRSYLDNFI KIGEGSTGIV CIATVRSSGK LVAVKKMDLR KQQRRELLFN EVVIMRDYQH ENVVEMYNSY LVGDELWVVM EFLEGGALTD IVTHTRMNEE QIAAVCLAVL QALSVLHAQG VIHRDIKSDS ILLTHDGRVK LSDFGFCAQV SKEVPRRKSL VGTPYWMAPE LISRLPYGPE VDIWSLGIMV IEMVDGEPPY FNEPPLKAMK MIRDNLPPRL KNLHKVSPSL KGFLDRLLVR DPAQRATAAE LLKHPFLAKA GPPASIVPLM RQNRTR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.