Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinA6 / CBG Protein
Produktkod. 16054950
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16054950
Brand: enQuireBio™ QP6667ye200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinA6 / CBG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001747.2
Gen-ID (Entrez) 866
Namn SerpinA6 / CBG Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SERPINA6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MDPNAAYVNM SNHHRGLASA NVDFAFSLYK HLVALSPKKN IFISPVSISM ALAMLSLGTC GHTRAQLLQG LGFNLTERSE TEIHQGFQHL HQLFAKSDTS LEMTMGNALF LDGSLELLES FSADIKHYYE SEVLAMNFQD WATASRQINS YVKNKTQGKI VDLFSGLDSP AILVLVNYIF FKGTWTQPFD LASTREENFY VDETTVVKVP MMLQSSTISY LHDSELPCQL VQMNYVGNGT VFFILPDKGK MNTVIAALSR DTINRWSAGL TSSQVDLYIP KVTISGVYDL GDVLEEMGIA DLFTNQANFS RITQDAQLKS SKVVHKAVLQ LNEEGVDTAG STGVTLNLTS KPIILRFNQP FIIMIFDHFT WSSLFLARVM NPV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.