Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB9 / CAP-3 Protein
Produktkod. 16074980
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16074980
Brand: enQuireBio™ QP6671ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB9 / CAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004146.1
Gen-ID (Entrez) 5272
Namn SerpinB9 / CAP-3 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SerpinB9
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens METLSNASGT FAIRLLKILC QDNPSHNVFC SPVSISSALA MVLLGAKGNT ATQMAQALSL NTEEDIHRAF QSLLTEVNKA GTQYLLRTAN RLFGEKTCQF LSTFKESCLQ FYHAELKELS FIRAAEESRK HINTWVSKKT EGKIEELLPG SSIDAETRLV LVNAIYFKGK WNEPFDETYT REMPFKINQE EQRPVQMMYQ EATFKLAHVG EVRAQLLELP YARKELSLLV LLPDDGVELS TVEKSLTFEK LTAWTKPDCM KSTEVEVLLP KFKLQEDYDM ESVLRHLGIV DAFQQGKADL SAMSAERDLC LSKFVHKSFV EVNEEGTEAA AASSCFVVAE CCMESGPRFC ADHPFLFFIR HNRANSILFC GRFSSP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.