Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Produktkod. 15956799
50 μg, 50µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15956799
Brand: enQuireBio™ QP5659ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum amyloid P component / APCS / SAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001630.1
Gen-ID (Entrez) 325
Namn Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol APCS
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGKFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIIKP LVWV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein >