missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein

Produktkod. 15992998
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
250µg
25µg
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15992998

Brand: enQuireBio™ QP10181ec250ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Human SHH / Sonic hedgehog, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_000184.1
Gen-ID (Entrez) 6469
Namn SHH / Sonic hedgehog Protein
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol SHH
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Biologisk aktivitet The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 103 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Buffert 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.