Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Produktkod. 16005090
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005090
Brand: enQuireBio™ QP6685ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal-regulatory protein beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001077379.1
Gen-ID (Entrez) 10326
Namn Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SIRPB1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EDELQVIQPE KSVSVAAGES ATLRCAMTSL IPVGPIMWFR GAGAGRELIY NQKEGHFPRV TTVSELTKRN NLDFSISISN ITPADAGTYY CVKFRKGSPD DVEFKSGAGT ELSVRAKPSA PVVSGPAVRA TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP AGDSVSYSIH STARVVLTRG DVHSQVICEI AHITLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRAENQAN VTCQVSNFYP RGLQLTWLEN GNVSRTETAS TLIENKDGTY NWMSWLLVNT CAHRDDVVLT CQVEHDGQQA VSKSYALEIS AHQKEHGSDI THEAALAPTA PL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.