Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Produktkod. 16015110
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015110
Brand: enQuireBio™ QP6687ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001034597.1
Gen-ID (Entrez) 55423
Namn SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SIRPG
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.