Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Produktkod. 16025110
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16025110
Marque: enQuireBio™ QP6687ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Tillträdesnummer NP_001034597.1
Gen-ID (Entrez) 55423
Namn SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SIRPG
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt