Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Produktkod. 16055450
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055450
Brand: enQuireBio™ QP6732ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003722.2
Gen-ID (Entrez) 8636
Namn Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SSNA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TQQGAALQNY NNELVKCIEE LCQKREELCR QIQEEEDEKQ RLQNEVRQLT EKLARVNENL ARKIASRNEF DRTIAETEAA YLKILESSQT LLSVLKREAG NLTKATAPDQ KSSGGRDS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.