Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SLC25A20 Protein
Produktkod. 16055160
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055160
Brand: enQuireBio™ QP6693ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC25A20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000378.1
Gen-ID (Entrez) 788
Namn SLC25A20 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SLC25A20
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MADQPKPISP LKNLLAGGFG GVCLVFVGHP LDTVKVRLQT QPPSLPGQPP MYSGTFDCFR KTLFREGITG LYRGMAAPII GVTPMFAVCF FGFGLGKKLQ QKHPEDVLSY PQLFAAGMLS GVFTTGIMTP GERIKCLLQI QASSGESKYT GTLDCAKKLY QEFGIRGIYK GTVLTLMRDV PASGMYFMTY EWLKNIFTPE GKRVSELSAP RILVAGGIAG IFNWAVAIPP DVLKSRFQTA PPGKYPNGFR DVLRELIRDE GVTSLYKGFN AVMIRAFPAN AACFLGFEVA MKFLNWATPN L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.