Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Smad3 Protein
Produktkod. 16015200
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015200
Brand: enQuireBio™ QP6697ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Smad3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001138574.1
Gen-ID (Entrez) 4088
Namn Smad3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SMAD3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSSILPFTPP IVKRLLGWKK GEQNGQEEKW CEKAVKSLVK KLKKTGQLDE LEKAITTQNV NTKCITIPRS LDGRLQVSHR KGLPHVIYCR LWRWPDLHSH HELRAMELCE FAFNMKKDEV CVNPYHYQRV ETPVLPPVLV PRHTEIPAEF PPLDDYSHSI PENTNFPAGI EPQSNIPETP PPGYLSEDGE TSDHQMNHSM DAGSPNLSPN PMSPAHNNLD LQPVTYCEPA FWCSISYYEL NQRVGETFHA SQPSMTVDGF TDPSNSERFC LGLLSNVNRN AAVELTRRHI GRGVRLYYIG GEVFAECLSD SAIFVQSPNC NQRYGWHPAT VCKIPPGCNL KIFNNQEFAA LLAQSVNQGF EAVYQLTRMC TIRMSFVKGW GAEYRRQTVT STPCWIELHL NGPLQWLDKV LTQMGSPSIR CSSVS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.