Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Small muscular Protein
Produktkod. 16003291
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16003291 100 μg 100µg
16013291 10 μg 10µg
16053291 50 μg 50µg
16033291 200 μg 200µg
16043291 500 μg 500µg
16023291 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16003291 Leverantör enQuireBio™ Leverantörsnummer QP8209ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small muscular protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055147.1
Gen-ID (Entrez) 23676
Namn Small muscular Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SMPX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MNMSKQPVSN VRAIQANINI PMGAFRPGAG QPPRRKECTP EVEEGVPPTS DEEKKPIPGA KKLPGPAVNL SEIQNIKSEL KYVPKAEQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.