Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Small proline-rich protein 1
Produktkod. 16015400
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015400
Brand: enQuireBio™ QP6724ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small proline-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001091058.1
Gen-ID (Entrez) 6707
Namn Small proline-rich protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SPRR3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SSYQQKQTFT PPPQLQQQQV KQPSQPPPQE IFVPTTKEPC HSKVPQPGNT KIPEPGCTKV PEPGCTKVPE PGCTKVPEPG CTKVPEPGCT KVPEPGCTKV PEPGYTKVPE PGSIKVPDQG FIKFPEPGAI KVPEQGYTKV PVPGYTKLPE PCPSTVTPGP AQQKTKQK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.