Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Small proline-rich protein 1
Produktkod. p-7153552
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005400
Brand: enQuireBio™ QP6724ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small proline-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001091058.1
Gen-ID (Entrez) 6707
Namn Small proline-rich protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SPRR3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SSYQQKQTFT PPPQLQQQQV KQPSQPPPQE IFVPTTKEPC HSKVPQPGNT KIPEPGCTKV PEPGCTKVPE PGCTKVPEPG CTKVPEPGCT KVPEPGCTKV PEPGYTKVPE PGSIKVPDQG FIKFPEPGAI KVPEQGYTKV PVPGYTKLPE PCPSTVTPGP AQQKTKQK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.