missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Human SMOC-2 Protein

Produktkod. 18147830
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
50ug; Carrier Free
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18147830

Brand: R&D Systems™ 5140SM050

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human SMOC-2 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human SMOC-2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Formulering Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 64094
Molekylvikt (g/mol) 48.3 kDa
Namn SMOC-2
Kvantitet 50μg
Källa Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human SMOC-2 protein Gln22-Gly446,with a C-terminal 6-His tag
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.