Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-1 Protein
Produktkod. 16049750
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16049750
Brand: enQuireBio™ QP7609ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001229862.1
Gen-ID (Entrez) 6642
Namn Sorting nexin-1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SNX1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASGGGGCSA SERLPPPFPG LEPESEGAAG GSEPEAGDSD TEGEDIFTGA AVVSKHQSPK ITTSLLPINN GSKENGIHEE QDQEPQDLFA DATVELSLDS TQNNQKKVLA KTLISLPPQE ATNSSKPQPT YEELEEEEQE DQFDLTVGIT DPEKIGDGMN AYVAYKVTTQ TSLPLFRSKQ FAVKRRFSDF LGLYEKLSEK HSQNGFIVPP PPEKSLIGMT KVKVGKEDSS SAEFLEKRRA ALERYLQRIV NHPTMLQDPD VREFLEKEEL PRAVGTQTLS GAGLLKMFNK ATDAVSKMTI KMNESDIWFE EKLQEVECEE QRLRKLHAVV ETLVNHRKEL ALNTAQFAKS LAMLGSSEDN TALSRALSQL AEVEEKIEQL HQEQANNDFF LLAELLSDYI RLLAIVRAAF DQRMKTWQRW QDAQATLQKK REAEARLLWA NKPDKLQQAK DEILEWESRV TQYERDFERI STVVRKEVIR FEKEKSKDFK NHVIKYLETL LYSQQQLAKY WEAFLPEAKA IS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.