Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SPEG / APEG-1 Protein
Produktkod. 16015370
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015370
Brand: enQuireBio™ QP6720ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SPEG / APEG-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001166947.1
Gen-ID (Entrez) 10290
Namn SPEG / APEG-1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SPEG
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MQKARGTRGE DAGTRAPPSP GVPPKRAKVG AGGGAPVAVA GAPVFLRPLK NAAVCAGSDV RLRVVVSGTP QPSLRWFRDG QLLPAPAPEP SCLWLRRCGA QDAGVYSCMA QNE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.