Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-1 Protein
Produktkod. 16013821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013821
Brand: enQuireBio™ QP8292ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_006708.2
Gen-ID (Entrez) 10927
Namn Spindlin-1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SPIN1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MKTPFGKTPG QRSRADAGHA GVSANMMKKR TSHKKHRSSV GPSKPVSQPR RNIVGCRIQH GWKEGNGPVT QWKGTVLDQV PVNPSLYLIK YDGFDCVYGL ELNKDERVSA LEVLPDRVAT SRISDAHLAD TMIGKAVEHM FETEDGSKDE WRGMVLARAP VMNTWFYITY EKDPVLYMYQ LLDDYKEGDL RIMPDSNDSP PAEREPGEVV DSLVGKQVEY AKEDGSKRTG MVIHQVEAKP SVYFIKFDDD FHIYVYDLVK TS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt