Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1
Produktkod. 16020781
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020781
Brand: enQuireBio™ QP7785ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Src kinase-associated phosphoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001068567.1
Gen-ID (Entrez) 8631
Namn Src kinase-associated phosphoprotein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SKAP1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MQAAALPEEI RWLLEDAEEF LAEGLRNENL SAVARDHRDH ILRGFQQIKA RYYWDFQPQG GDIGQDSSDD NHSGTLGLSL TSDAPFLSDY QDEGMEDIVK GAQELDNVIK QGYLEKKSKD HSFFGSEWQK RWCVVSRGLF YYYANEKSKQ PKGTFLIKGY GVRMAPHLRR DSKKESCFEL TSQDRRSYEF TATSPAEARD WVDQISFLLK DLSSLTIPYE EDEEEEEKEE TYDDIDGFDS PSCGSQCRPT ILPGSVGIKE PTEEKEEEDI YEVLPDEEHD LEEDESGTRR KGVDYASYYQ GLWDCHGDQP DELSFQRGDL IRILSKEYNM YGWWVGELNS LVGIVPKEYL TTAFEVEE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.