Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human STAT3 Protein
Produktkod. 16055470
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055470
Brand: enQuireBio™ QP6735ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003141.2
Gen-ID (Entrez) 6774
Namn STAT3 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STAT3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ESHATLVFHN LLGEIDQQYS RFLQESNVLY QHNLRRIKQF LQSRYLEKPM EIARIVARCL WEESRLLQTA ATAAQQGGQA NHPTAAVVTE KQQMLEQHLQ DVRKRVQDLE QKMKVVENLQ DDFDFNYKTL KSQGDMQDLN GNNQSVTRQK MQQLEQMLTA LDQMRRSIVS ELAGLLSAME YVQKTLTDEE L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.