Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human STK16 / PKL12 / MPSK Protein
Produktkod. 16025490
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025490
Brand: enQuireBio™ QP6738ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STK16 / PKL12 / MPSK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001008910.1
Gen-ID (Entrez) 8576
Namn STK16 / PKL12 / MPSK Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STK16
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GHALCVCSRG TVIIDNKRYL FIQKLGEGGF SYVDLVEGLH DGHFYALKRI LCHEQQDREE AQREADMHRL FNHPNILRLV AYCLRERGAK HEAWLLLPFF KRGTLWNEIE RLKDKGNFLT EDQILWLLLG ICRGLEAIHA KGYAHRDLKP TNILLGDEGQ PVLMDLGSMN QACIHVEGSR QALTLQDWAA QRCTISYRAP ELFSVQSHCV IDERTDVWSL GCVLYAMMFG EGPYDMVFQK GDSVALAVQN QLSIPQSPRH SSALRQLLNS MMTVDPHQRP HIPLLLSQLE ALQPPAPGQH TTQI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.