Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein
Produktkod. 16055500
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055500
Brand: enQuireBio™ QP6740ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STOM / EPB72, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004090.4
Gen-ID (Entrez) 2040
Namn STOM / EPB72 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STOM
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAEKRHTRDS EAQRLPDSFK DSPSKGLGPC GWILVAFSFL FTVITFPISI WMCIKIIKEY ERAIIFRLGR ILQGGAKGPG LFFILPCTDS FIKVDMRTIS FDIPPQEILT KDSVTISVDG VVYYRVQNAT LAVANITNAD SATRLLAQTT LRNVLGTKNL SQILSDREEI AHNMQSTLDD ATDAWGIKVE RVEIKDVKLP VQLQRAMAAE AEASREARAK VIAAEGEMNA SRALKEASMV ITESPAALQL RYLQTLTTIA AEKNSTIVFP LPIDMLQGII GAKHSHLG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.