Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human STRAP Protein
Produktkod. p-7154960
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003751
Brand: enQuireBio™ QP8281ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STRAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009109.3
Gen-ID (Entrez) 11171
Namn STRAP Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STRAP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAMRQTPLTC SGHTRPVVDL AFSGITPYGY FLISACKDGK PMLRQGDTGD WIGTFLGHKG AVWGATLNKD ATKAATAAAD FTAKVWDAVS GDELMTLAHK HIVKTVDFTQ DSNYLLTGGQ DKLLRIYDLN KPEAEPKEIS GHTSGIKKAL WCSEDKQILS ADDKTVRLWD HATMTEVKSL NFNMSVSSME YIPEGEILVI TYGRSIAFHS AVSLDPIKSF EAPATINSAS LHPEKEFLVA GGEDFKLYKY DYNSGEELES YKGHFGPIHC VRFSPDGELY ASGSEDGTLR LWQTVVGKTY GLWKCVLPEE DSGELAKPKI GFPETTEEEL EEIASENSDC IFPSAPDVKA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.