Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SUB1 Protein
Produktkod. 16035530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16035530
Brand: enQuireBio™ QP6745ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006704.3
Gen-ID (Entrez) 10923
Namn SUB1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SUB1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens PKSKELVSSS SSGSDSDSEV DKKLKRKKQV APEKPVKKQK TGETSRALSS SKQSSSSRDD NMFQIGKMRY VSVRDFKGKV LIDIREYWMD PEGEMKPGRK GISLNPEQWS QLKEQISDID DAVRKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.