Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Produktkod. 16075560
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16075560
Brand: enQuireBio™ QP6750ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sulfite oxidase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000447.2
Gen-ID (Entrez) 6821
Namn Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SUOX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ESTHIYTKEE VSSHTSPETG IWVTLGSEVF DVTEFVDLHP GGPSKLMLAA GGPLEPFWAL YAVHNQSHVR ELLAQYKIGE LNPEDKVAPT VETSDPYADD PVRHPALKVN SQRPFNAEPP PELLTENYIT PNPIFFTRNH LPVPNLDPDT YRLHVVGAPG GQSLSLSLDD LHNFPRYEIT VTLQCAGNRR SEMTQVKEVK GLEWRTGAIS TARWAGARLC DVLAQAGHQL CETEAHVCFE GLDSDPTGTA YGASIPLARA MDPEAEVLLA YEMNGQPLPR DHGFPVRVVV PGVVGARHVK WLGRVSVQPE ESYSHWQRRD YKGFSPSVDW ETVDFDSAPS IQELPVQSAI TEPRDGETVE SGEVTIKGYA WSGGGRAVIR VDVSLDGGLT WQVAKLDGEE QRPRKAWAWR LWQLKAPVPA GQKELNIVCK AVDDGYNVQP DTVAPIWNLR GVLSNAWHRV HVYVSP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.