Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1A3 Protein
Produktkod. 16095540
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16095540
Brand: enQuireBio™ QP6748ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SULT1A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001017390.1
Gen-ID (Entrez) 105369243
Namn SULT1A3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SULT1A3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MELIQDTSRP PLEYVKGVPL IKYFAEALGP LQSFQARPDD LLINTYPKSG TTWVSQILDM IYQGGDLEKC NRAPIYVRVP FLEVNDPGEP SGLETLKDTP PPRLIKSHLP LALLPQTLLD QKVKVVYVAR NPKDVAVSYY HFHRMEKAHP EPGTWDSFLE KFMAGEVSYG SWYQHVQEWW ELSRTHPVLY LFYEDMKENP KREIQKILEF VGRSLPEETM DFMVQHTSFK EMKKNPMTNY TTVPQELMDH SISPFMRKGM AGDWKTTFTV AQNERFDADY AEKMAGCSLS FRSEL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.