Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Synaptosomal-associated protein 29 Protein
Produktkod. p-7153526
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045240
Brand: enQuireBio™ QP6703ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Synaptosomal-associated protein 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004773.1
Gen-ID (Entrez) 9342
Namn Synaptosomal-associated protein 29 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SNAP29
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSAYPKSYNP FDDDGEDEGA RPAPWRDARD LPDGPDAPAD RQQYLRQEVL RRAEATAAST SRSLALMYES EKVGVASSEE LARQRGVLER TEKMVDKMDQ DLKISQKHIN SIKSVFGGLV NYFKSKPVET PPEQNGTLTS QPNNRLKEAI STSKEQEAKY QASHPNLRKL DDTDPVPRGA GSAMSTDAYP KNPHLRAYHQ KIDSNLDELS MGLGRLKDIA LGMQTEIEEQ DDILDRLTTK VDKLDVNIKS TERKVRQL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.