Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-4 / SDC4 Protein
Produktkod. 16037440
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037440
Brand: enQuireBio™ QP7123500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syndecan-4 / SDC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002990.2
Gen-ID (Entrez) 6385
Namn Syndecan-4 / SDC4 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SDC4
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ESIRETEVID PQDLLEGRYF SGALPDDEDV VGPGQESDDF ELSGSGDLDD LEDSMIGPEV VHPLVPLDNH IPERAGSGSQ VPTEPKKLEE NEVIPKRISP VEESEDVSNK VSMSSTVQGS NIFERTE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.