Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-11 Protein
Produktkod. 16085510
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16085510
Brand: enQuireBio™ QP6742ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003755.2
Gen-ID (Entrez) 8676
Namn Syntaxin-11 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STX11
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MKDRLAELLD LSKQYDQQFP DGDDEFDSPH EDIVFETDHI LESLYRDIRD IQDENQLLVA DVKRLGKQNA RFLTSMRRLS SIKRDTNSIA KAIKARGEVI HCKLRAMKEL SEAAEAQHGP HSAVARISRA QYNALTLTFQ RAMHDYNQAE MKQRDNCKIR IQRQLEIMGK EVSGDQIEDM FEQGKWDVFS ENLLADVKGA RAALNEIESR HRELLRLESR IRDVHELFLQ MAVLVEKQAD TLNVIELNVQ KTVDYTGQAK AQVRKAVQYE EKNPCRTLCC FCCPCLK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.